337064
(Trifluoromethoxy)benzene
99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoroanisole, Phenyl trifluoromethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
41.3 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
102 °C (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
phenoxy
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup