8.40006
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
Forme
powder
Puissance
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
245-250 °C
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable