Principaux documents
8.18530
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Cyanobenzaldehyde, 4-Formylbenzonitrile
About This Item
Formule linéaire :
4-(OHC)C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
203-267-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
pb
133 °C/16 hPa
Pf
100-103 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
Clé InChI
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable