Principaux documents
8.18197
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylallylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
218-458-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 8 °C
Densité
0.730 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC=C)(C)C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.718 - 0.722
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup