Merck
G5635
β-Galactosidase from Escherichia coli
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Synonyme(s) :
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-864-1
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
≥500 units/mg protein
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
type
Grade VIII
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥500 units/mg protein
mol wt
465 kDa
does not contain
BSA as extender
composition
Protein, ≥60% biuret
storage temp.
−20°C
General description
βLa β-galactosidase est un tétramère composé de quatre unités identiques de 135 000 Da. Cette enzyme contient des groupes sulfhydryle et présente 19 résidus cystéine par sous-unité.
Poids moléculaire du tétramère : 465 kDa (chaque sous-unité ayant 116,3 kDa)
Application
βLa β-galactosidase est conjuguée à un anticorps qui reconnaît spécifiquement une molécule cible (dans un essai immuno-enzymatique ou EIA). βLa β-galactosidase est également employée comme gène rapporteur pour mesurer l′expression génique d′un promoteur. Elle peut servir de contrôle positif pour les anticorps anti-β-galactosidase.
Biochem/physiol Actions
βLa β-galactosidase clive le lactose en ses constituants monosaccharides, le glucose et le galactose. Elle catalyse également la transglycosylation du glucose en allolactose, inducteur de la β-galactosidase, dans une boucle de rétroaction.
Physical form
Contient des sels de tampon Tris et du chlorure de magnésium
Other Notes
Une unité hydrolyse 1,0 μmole d′o-nitrophényl β-D-galactose en o-nitrophénol et en D-galactose par minute, à pH 7,3 et à 37 °C.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe