Key Documents
8.15101
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
248-473-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
202 °C/1013 hPa
Pf
61-64 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
Clé InChI
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3