Principaux documents
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
255-143-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
pb
105 °C/18.7 hPa
Densité
1.071 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[s]1c(nnc1CC)CC
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable