560111
(−)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
Synonyme(s) :
(2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −65 in 1% methanol
Pf
208-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O1C(C(OCCOCCOC(C(OCCOCC1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
FZERLKNAJSFDSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation of optically active lysine-specific demethylase 1 inhibitor NCL-1 as a potential antitumor agent
Used as:
Chiral NMR solvating agent for determining the enantiomeric purity and absolute configuration of β-amino acids
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable