530654
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
138-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S3/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
Clé InChI
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.