810667
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Synonyme(s) :
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade, pack of 1 kg
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Qualité
reagent grade
Essai
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 1 kg
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Teneur en acides gras libres
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Impuretés
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
Perte
≤5%
Plage de pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Traces de cations
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
Activité étrangère
Tested for IgG
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Clause de non-responsabilité
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3