Merck
A3294
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
protease, none detected
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
protease, none detected
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
L′albumine est présente en abondance dans le plasma sanguin. Des taux accrus d′albumine provoquent une déshydratation. Les enfants atteints d′anémie ferriprive présentent souvent une hypoalbuminémie. C′est un facteur prédictif de maladie hépatique.
Application
L′albumine de sérum bovin a été utilisée :
  • pour bloquer la liaison non spécifique des anticorps
  • comme constituant du milieu d′activation pour induire la motilité des spermatozoïdes
  • pour déterminer la concentration protéique de bactériocine par la méthode de l′acide bicinchoninique (BCA)
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Features and Benefits
  • Fractionnement par choc thermique
  • Sans protéases
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Préparée selon un procédé de fractionnement par choc thermique
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe