810663
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade,
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Type
for cell culture
Essai
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Activité étrangère
Tested for IgG
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3