Key Documents
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
Nitrobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
202-716-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
480 °C (DIN 51794)
Puissance
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.8-40 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Point d'ébullition
211 °C/1013 hPa
Pf
6.0 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Solubilité
1.90 g/L
Densité
1.20 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup