06084
Nitrobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
40 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.552
pb
210-211 °C (lit.)
Pf
5-6 °C (lit.)
Densité
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup