Principaux documents
8.02361
Sigma-Aldrich
p-Chloranil
for synthesis
Synonyme(s) :
p-Chloranil, Tetrachloro-p-benzoquinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6Cl4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-274-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 71 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Puissance
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
290-293 °C (sublimed)
Solubilité
practically insoluble 0.25 g/L
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Clé InChI
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable