232017
Tetrachloro-1,4-benzoquinone
99%
Synonyme(s) :
2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, p-Chloranil, Chloranil
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
289 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Clé InChI
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable