Key Documents
8.00742
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-605-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.00021 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
flakes
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
101.4 °C
Température de transition
flash point 156 °C
Solubilité
29.4 g/L
Densité
1.36 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
Clé InChI
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
312.8 °F
Point d'éclair (°C)
156 °C