329800
Tri(ethylene glycol) divinyl ether
98%
Synonyme(s) :
3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene, Triethylene glycol divinyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
20 mmHg ( 137 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
120-126 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=COCCOCCOCCOC=C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-11-5-7-13-9-10-14-8-6-12-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Clé InChI
CYIGRWUIQAVBFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves