Key Documents
8.20370
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-602-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
solid
Pf
133-137 °C
Température de transition
flash point 178 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
370.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
187.8 °C - closed cup