Principaux documents
70663
Millipore
Protéinase K from Tritirachium album
Highly active serine protease that exhibits broad cleavage specificity on native and denatured proteins and is widely used in the purification of DNA and RNA.
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.85
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
28.93 kDa
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
DNA extraction: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Proteinase K is a highly active 28,904-Daserine protease isolated from the fungusTritirachium album. The enzyme exhibitsbroad cleavage specificity on native anddenatured proteins and is widely used in thepurification of DNA and RNA. Its activityis increased in the presence of denaturantssuch as SDS (1%) and elevated temperature(50-60°C). The recommended workingconcentration is 50-100 µg/ml for proteinremoval and enzyme inactivation, and up to2 mg/ml for tissue treatment. The Proteinase K,Lyophilized powder can be prepared as a20 mg/ml stock solution in water and storedin aliquots at -20°C. The enzyme is alsoavailable as a ready-to-use concentrated stocksolution (600 mAU/ml) that is convenientfor routine use in most applications. 1 mgof Proteinase K is the equivalent of 30 mAU(AU = Anson unit). The Novagen ProteinaseK products are free of detectable DNase andRNase
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Définition de l'unité
One AU (AU = Anson unit) is defined as the amount of enzyme that liberates 1.0 µmol (181 µg) of tyrosine from casein per minute at pH 7.5 at 37°C.
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yang Sui et al.
Nucleic acids research, 50(12), 6890-6902 (2022-06-25)
Ribonucleotides can be incorporated into DNA during replication by the replicative DNA polymerases. These aberrant DNA subunits are efficiently recognized and removed by Ribonucleotide Excision Repair, which is initiated by the heterotrimeric enzyme RNase H2. While RNase H2 is essential
Jai Rautela et al.
Cancer immunology research, 3(11), 1207-1217 (2015-07-23)
Metastatic progression is the major cause of breast cancer-related mortality. By examining multiple syngeneic preclinical breast cancer models in mice lacking a functional type-I interferon receptor (Ifnar1(-/-) mice), we show that host-derived type-I interferon (IFN) signaling is a critical determinant
A Digaitiene et al.
Journal of applied microbiology, 112(4), 732-742 (2012-02-09)
To screen five strains of lactic acid bacteria (LAB) isolated from rye sourdoughs for the potential production of antimicrobial substances. Lactobacillus sakei KTU05-06, Pediococcus acidilactici KTU05-7, Pediococcus pentosaceus KTU05-8, KTU05-9 and KTU05-10 isolated from rye sourdoughs were investigated for the
Lydia Kapsenberg et al.
iScience, 25(8), 104677-104677 (2022-07-19)
Predicting the potential for species adaption to climate change is challenged by the need to identify the physiological mechanisms that underpin species vulnerability. Here, we investigated the sensitivity to ocean acidification in marine mussels during early development, and specifically the
Jae Wook Hyeon et al.
Scientific reports, 5, 14944-14944 (2015-10-10)
Prion diseases are associated with the conformational conversion of the physiological form of cellular prion protein (PrP(C)) to the pathogenic form, PrP(Sc). Compounds that inhibit this process by blocking conversion to the PrP(Sc) could provide useful anti-prion therapies. However, no