A propos de cet article
Numéro CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥3.0 unit/mg solid
Biological source:
maize, microbial (T.album
T. ALBUM), plant seeds (barley), soybean, yeast
T. ALBUM), plant seeds (barley), soybean, yeast
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
biological source
maize, microbial (T.album
T. ALBUM), plant seeds (barley), soybean, yeast
form
lyophilized powder
specific activity
≥3.0 unit/mg solid
mol wt
28.93 kDa
composition
Protein, ≥15% biuret
technique(s)
DNA extraction: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA. It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A. It is also useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes. Furthermore, it is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites and for digestion of proteins from brain tissue samples. Product P8044 is provided as a lyophilized powder.
The enzyme from Sigma has been used to degrade complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) prior to extraction of ubiquinone from Yarrowia lipolytica. It has been used to examine the effect of Proteinase k on Pythium ultimum. It has also been used to maximize the variety of peptide bonds hydrolyzed in the sediment slurry without autolytic production of amino acids from the enzyme itself.
Biochem/physiol Actions
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Proteinase K is highly active towards native proteins. It has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked α-amino groups. The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9. Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protéinase K from Tritirachium album
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves