Documents
P8038
Sigma-Aldrich
Protéinase, bactérienne
Type XXIV, 7.0-14.0 units/mg solid, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Protéinase from Bacillus licheniformis, Protéase alcaline, Protéase from Bacillus licheniformis, Subtilo peptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.54
Type
Type XXIV
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase
≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase
7.0-14.0 units/mg solid
Poids mol.
27 kDa
Produit purifié par
crystallization
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Spécificité
La subtilisine A fait partie de la famille des endoprotéinases à sérine de type S8. Elle possède une large spécificité, avec une préférence pour un gros résidu non chargé en position P1. Elle hydrolyse les protéines natives et dénaturées et est active en conditions alcalines.
Application
Il s′agit d′une enzyme protéolytique isolée à partir de la fermentation de Bacillus licheniformis. C′est une endoprotéinase à sérine active en conditions alcalines qui présente une large spécificité pour les protéines natives et dénaturées. Le produit P8038, également appelé subtilisine Carlsberg, a été utilisé pour hydrolyser des cellules cardiaques afin d′étudier l′extinction du NHE1 mitochondrial cardiaque .
L′enzyme de Sigma a été utilisée pour optimiser la libération de toutes les populations mitochondriales à partir de tissu ventriculaire homogénéisé de cœur de rat. Elle a également servi au traitement pré-hybridation d′échantillons de foie fixés au formol et inclus dans la paraffine dans le but de détecter de l′ADN viral et humain.
Actions biochimiques/physiologiques
Une protéinase catabolise les protéines par hydrolyse des liaisons peptidiques. Les protéases sont inactivées par les inhibiteurs de site actif à sérine tels que le fluorure de phénylméthylsulfonyle (PMSF) et le diisopropylfluorophosphate.
Propriétés physiques
La subtilisine est une chaîne polypeptidique simple, non glycosylée, dépourvue de pont disulfure, d′un poids moléculaire de 27 kDa.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse la caséine pour produire une coloration équivalent à 1,0 μmole (181 μg) de tyrosine par minute à pH 7,5 et 37 °C (couleur obtenue avec le réactif de Folin-Ciocalteu).
Remarque sur l'analyse
Analyse des acides aminés et électrophorèse avec focalisation isoélectrique cohérentes avec la subtilisine Carlsberg.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Christian Czernohlavek et al.
Biointerphases, 15(1), 011002-011002 (2020-01-18)
The implementation of self-assembled biomolecules on solid materials, in particular, sensor and electrode surfaces, gains increasing importance for the design of stable functional platforms, bioinspired materials, and biosensors. The present study reports on the formation of a planar hybrid lipid/polymer
N V Naoumov et al.
Journal of clinical pathology, 41(7), 793-798 (1988-07-01)
A rapid and reproducible technique for in situ hybridisation, using biotin labelled probes for the Y chromosome, human DNA, hepatitis B virus DNA and cytomegalovirus DNA on formalin fixed, paraffin embedded liver tissue, was developed. The degree of proteolytic digestion
Joseph W Starnes et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 102(5), 1793-1798 (2007-02-17)
Exercise provides cardioprotection against ischemia-reperfusion injury, a process involving mitochondrial reactive oxygen species (ROS) generation and calcium overload. This study tested the hypotheses that isolated mitochondria from hearts of endurance-trained rats have decreased ROS production and improved tolerance against Ca(2+)-induced
Rebecca Anna-Maria Kenngott et al.
Cells, tissues, organs, 200(2), 153-170 (2015-05-23)
In the present investigation, bovine ovary prenatal development was studied using immunohistochemistry and laser-assisted microdissection (LAM). A major aim of this study was to evaluate the protein expression pattern of intermediate filaments (IF) and distinguish S100 protein (S100 alpha and
Heena Kumra et al.
PLoS biology, 16(7), e2004812-e2004812 (2018-07-24)
Fibronectin (FN) exists in two forms-plasma FN (pFN) and cellular FN (cFN). Although the role of FN in embryonic blood vessel development is well established, its function and the contribution of individual isoforms in early postnatal vascular development are poorly