557450
Ruthenium Red
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC₅₀ = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening.
Synonyme(s) :
Ruthenium Red, Ammoniated Ruthenium Oxychloride, RR
Description
Merck USA index - 14, 8300
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
red-black
Solubilité
ammonia: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Blocker of transmembrane Ca2+ fluxes
Avertissement
Autres remarques
Phillippe, M. and Basa, A. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 656.
Buratti, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 213, 1082.
Hamilton, M.G. and Lundy, P.M. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 940.
Gomis, A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 225.
Stjame, P., et al. 1994. Acta Otolaryngol. 114, 651.
Ma, J. 1993. J. Gen. Physiol.102, 1031.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable