Principaux documents
5.43900
Supelco
Diméthylsulfoxyde
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51172004
Numéro de classement CE :
200-664-3
Nomenclature NACRES :
NA.03
Essai:
≥99.7% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
189 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Qualité
isocratic
Essai
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.2% Water
Résidus d'évap.
≤0.002%
Transmittance
270 nm, ≥30%
280 nm, ≥60%
300 nm, ≥75%
350 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosité cinématique
2.14 cSt
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Chemical analysis of acoustically levitated drops by Raman spectroscopy.: Innovative use of acoustical levitation combined with Raman spectroscopy to analyze the chemical properties of droplets in a non-contact setup, useful in scenarios where DMSO is used as a solvent ( Tuckermann et al., 2009).
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Caractéristiques
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.5 μm filter
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.7 %
Water: ≤ 0.2 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 99 %
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup