344270
Forskolin
from Coleus forskohlii, ≥99% (HPLC), crystalline solid, positive inotropic agent, Calbiochem
Synonyme(s) :
Forskolin, Coleus forskohlii, 7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxy-labd-14-en-11-one, Colforsin
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Forskolin, Coleus forskohlii,
Description
Merck USA index - 14, 2476
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
O1[C@]2([C@@]([C@@]3([C@@H]([C@@H]([C@@H]2OC(=O)C)O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)(C(=O)C[C@]1(C)C=C)O)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Noveen, A., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.219, 180.
Galli, C., et al. 1995. J. Neurosci.15, 1172.
Li, X., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, C986.
Lomo, J., et al. 1995. J. Immunol.154, 1634.
Uneyama, H., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 168.
Laurenza, A., et al. 1989. Trends Pharmacol. Sci.10, 442.
Adashi, E.Y., and Resnick, C.E. 1986. J. Cell. Biochem.31, 217.
Seamon, K.B., and Daly, J.W. 1986. Adv. Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res.20, 1.
Huang, R., et al. 1982. Cyclic Nucleotide Res.8, 385.
Metzger, H., and Lindner, E. 1981. IRCS Med. Sci. Biochem. Cardiovasc. System Pharmacol.9, 99.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3