I6504
(−)-Isoproterenol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-adrenoceptor agonist
Synonyme(s) :
(−)-Isoprenaline hydrochloride, (−)-N-Isopropyl-L-noradrenaline hydrochloride, (R)-3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
(−)-Isoproterenol hydrochloride,
Niveau de qualité
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
soluble (50 mg/ml: H2O)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
IROWCYIEJAOFOW-MERQFXBCSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB2(154)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable