1283244
USP
Forskoline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7β-Acétoxy-8,13-époxy-1α,6β,9α-trihydroxyl-abd-14-èn-11-one, Colforsine, Coléonol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
forskolin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable