239825
AMD3100
InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
Synonyme(s) :
InSolution CXCR4 Antagonist I, AMD3100, 1,1ʹ(1,4-Phenylenebis(methylene))-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, 4H₂O, 1,4-bis((1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene, 8HCl, 4H₂O
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
Clé InChI
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CXCR4
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol.77, 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3