SRP3276
SDF-1 ALPHA human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CXCL12, PBSF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
20.0-80.0 ng/mL
Poids mol.
8.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CXCL12(6387)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.