MABF111
Anti-MIF Antibody, clone M1, preservative free
clone M1, from mouse
Synonyme(s) :
Macrophage migration inhibitory factor, MIF, Glycosylation-inhibiting factor, GIF, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, Phenylpyruvate tautomerase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
glycosylation
Informations sur le gène
human ... MIF(4282)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Flow Cytometry: 1 µg of this antibody detected MIF in 1X10E6 Jurkat cells.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable