Key Documents
1.59166
Supelco
Acetic acid solution
30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide acétique solution, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Limite d'explosivité
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
Concentration
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
Température de transition
flash point >100 °C
Densité
1.039 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay: 29.0 - 31.0 % (w/v)
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C