Key Documents
1.37011
SAFC
Acide acétique
75%, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51471602
Qualité
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Activité étrangère
Aflatoxin free
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. OurSAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Conditionnement
1.37011.1000 // 1L //pastic bottle
1.37011.9025 // 25L // plastic container
1.37011.9950 // 950L // PE-drum
1.37011.9200 // 200L // PE-drum
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable