Key Documents
4.80648
SAFC
Sodium hydroxide solution
10 M EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydroxyde de sodium solution
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
product name
Solution d'hydroxyde de sodium à 10 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, NaOH) : 99,7 % - 10,1 mol/l
Dosage (acidimétrie) : 29,9 - 30,3 %
Identité : test réussi
Carbonates (exprimés en Na₂CO₃) : ≤ 1,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 60 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 30 ppm
Métaux lourds (Pb) : ≤ 5,0 ppm
Al (aluminium) : ≤ 10 ppm
Fe (fer) : ≤ 3 ppm
Ni (nickel)* : ≤ 2,00 ppm
Solvants résiduels (ICH Q3C) : ...exclus du procédé de production
Filtration sur filtre de 0,2 µm
Ce produit a été fabriqué à partir de pastilles d'hydroxyde de sodium de qualité Ph. Eur., BP, JP, NF et d'eau pour injection de qualité USP conforme aux spécifications de l'eau hautement purifiée de la Ph. Eur.
Les spécifications concernant les impuretés élémentaires ont été définies conformément à la directive Q3D de l'ICH (Guideline for Elemental Impurities). Il est peu probable que des éléments des classes 1 à 3 soient présents au-dessus de la limite de l'option 1 de la directive Q3D de l'ICH, sauf indication contraire signalée par le symbole *.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable