Key Documents
1.07979
Supelco
Thiourea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Thiourea, Thiocarbamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH4N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-543-5
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
440 °C (Dust)
Puissance
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
169-173 °C
Solubilité
137 g/L
Densité
1.405 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay: ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear to almost clear and colorless.
Melting point: 174 - 178 °C
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Sensitivity to bismuth: passes test
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4