30885
Thiourea
≥99.999% (metals basis)
Synonyme(s) :
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.999% (metals basis)
Pf
170-176 °C (lit.)
Traces de cations
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Au: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.05 mg/kg
Bi: ≤0.01 mg/kg
Ca: ≤2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Ce: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cs: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Dy: ≤0.01 mg/kg
Er: ≤0.01 mg/kg
Eu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
Ga: ≤0.01 mg/kg
Gd: ≤0.01 mg/kg
Ge: ≤0.01 mg/kg
Hf: ≤0.01 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
Ho: ≤0.01 mg/kg
In: ≤0.01 mg/kg
Ir: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.2 mg/kg
La: ≤0.01 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Lu: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Nb: ≤0.01 mg/kg
Nd: ≤0.01 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Os: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Pd: ≤0.05 mg/kg
Pr: ≤0.01 mg/kg
Pt: ≤0.05 mg/kg
Rb: ≤0.01 mg/kg
Re: ≤0.01 mg/kg
Rh: ≤0.01 mg/kg
Ru: ≤0.01 mg/kg
Sb: ≤0.01 mg/kg
Sc: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
Sm: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Ta: ≤0.01 mg/kg
Tb: ≤0.01 mg/kg
Te: ≤0.01 mg/kg
Th: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
Tm: ≤0.01 mg/kg
U: ≤0.01 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
W: ≤0.01 mg/kg
Y: ≤0.01 mg/kg
Yb: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.05 mg/kg
Chaîne SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3