Key Documents
1.06386
SAFC
Carbonate de sodium monohydraté
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 500
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Carbonate de sodium monohydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CNa2O3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E500
Numéro de classement CE :
207-838-8
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
854 °C (anhydrous substance)
Densité
2.25 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le carbonate de sodium est un ingrédient courant dans les produits pharmaceutiques et alimentaires. Dans les applications pharmaceutiques, le carbonate de sodium est utilisé comme régulateur de pH ou comme source de dioxyde de carbone dans les formes orales telles que les granulés ou les comprimés effervescents.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable