Key Documents
1.04852
SAFC
Hydrogénocarbonate de potassium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 501
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydrogénocarbonate de potassium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHKO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E501
Numéro de classement CE :
206-059-0
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
Solubilité
362 g/L
Densité
2.17 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydrogénocarbonate de potassium (ou bicarbonate de potassium) est un ingrédient courant dans les produits pharmaceutiques et alimentaires. Dans les applications pharmaceutiques, l'hydrogénocarbonate de potassium sert principalement de source de dioxyde de carbone dans les formes orales telles que les granulés ou les comprimés effervescents.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable