Key Documents
1.05829
SAFC
Magnesium hydroxide carbonate
heavy extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 504
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Magnesium hydroxide carbonate, Magnesium carbonate basic
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E504
Numéro de classement CE :
235-192-7
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pureté
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
Forme
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
Pf
600 °C (decomposition)
Solubilité
water: insoluble at 20 °C
Densité
2.16 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.4%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.0001%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0100%
Pb: ≤0.0002%
Si: ≤0.05%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
Clé InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Magnesium hydroxide carbonate can be used to improve flow properties of dry powders in pharmaceutical processes.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1