Principaux documents
1.00492
Supelco
Oxalic acid dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
(COOH)2 · 2 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-634-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
0.000312 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
Résidus de calcination
≤0.05% (800 °C as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
98-100 °C
Température de transition
flash point 157 °C (decomposition)
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
813 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clé InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid.: This study investigates the in situ cocrystal formation of pyrazinamide and oxalic acid dihydrate, emphasizing the self-accelerating nature of the process and its implications for pharmaceutical development (Kulla et al., 2016).
  • Deuterium MAS NMR studies of dynamics on multiple timescales: histidine and oxalic acid.: This article examines the dynamics of oxalic acid dihydrate and histidine using deuterium magnetic angle spinning nuclear magnetic resonance, providing insights into molecular motions on various timescales (Chan-Huot et al., 2015).
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (800 °C as sulfate): ≤ 0.05 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1