Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
06-923
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CDC2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, amphibian, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken, canine, starfish, monkey, frog, Drosophila, sheep
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Cdk1(396252)
dog ... Cdk1(100856079)
frog ... Cdk1(394503)
fruit fly ... Cdk1(34411)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
Description générale
L'entrée de toutes les cellules eucaryotes dans la mitose est régulée par l'activation de la kinase cdc2. L'activation de cdc2 est contrôlée à plusieurs étapes, y compris la liaison aux cyclines et la phosphorylation du résidu Thr161. Cependant, l'étape critique de régulation pour activer cdc2 pendant la progression vers la mitose semble être la déphosphorylation des résidus Tyr15 et Thr14. La phosphorylation du résidu Tyr15 et l'inhibition de cdc2 sont effectuées par les protéines kinases Wee1 et Myt1, tandis que la déphosphorylation du résidu Tyr15 et l'activation de cdc2 sont effectuées par la phosphatase cdc25. L'expression de cdc2 joue un rôle critique dans la transition des cellules au cours de la phase G2/M. L'activité de cdc2 dans les cellules en division augmente au début de la phase M, coïncidant ainsi avec le désassemblage du noyau cellulaire, la génération du fuseau mitotique et la condensation des chromosomes. Plusieurs protéines, dont l'histone H1 et pp60src, sont des substrats de cdc2.
Spécificité
Kinase Cdk1/cdc2
Une réactivité croisée est attendue avec une large gamme d'espèces.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant aux résidus 42 à 57 de la kinase cdc2 humaine. L'immunogène est identique chez un large éventail d'espèces.
Application
Analyse d'immunocytochimie par fluorescence :
Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en microscopie confocale à immunofluorescence sur des cellules A431. Les cellules ont été cultivées, lavées, fixées au formaldéhyde et perméabilisées au NP-40. Les cellules ont été triplement colorées : avec l'anti-Cdk1/Cdc2 (rouge, Cy3), à la phalloïdine (actine, vert, AlexaFluor488), et au DAPI (bleu, noyaux). Coloration nucléaire positive.
Immunoprécipitation : 4 µg d'un lot précédent a permis d'immunoprécipiter Cdc2 à partir de 500 µg de lysat de cellules A431 en tampon RIPA.
L'anticorps anti-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR) est un anticorps polyclonal de lapin de haute qualité pour la détection de Cdk1/Cdc2 (PSTAIR) et a été validé en ICC, IP et WB.
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats en tampon RIPA de cellules A431 humaines, de cellules 3T3 de souris et/ou de cellules L6 de rat.
Analyse par western blot : 0,5 à 2,0 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter cdc2 sur des lysats en tampon RIPA de cellules A431 humaines, de cellules 3T3 de souris et/ou de cellules L6 de rat.
Description de la cible
Env. 34 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Sérum de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine (pH 7,4), NaCl 150 mM et 0,05 % d'azide de sodium.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol/100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cdk1 inhibition induces mutually inhibitory apoptosis and reactivation of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus.
Li, X; Chen, S; Sun, R
Journal of virology null
Tsvetomira Ivanova et al.
Nature communications, 11(1), 2267-2267 (2020-05-10)
To faithfully transmit genetic information, cells must replicate their entire genome before division. This is thought to be ensured by the temporal separation of replication and chromosome segregation. Here we show that in 20-40% of unperturbed yeast cells, DNA synthesis
Tao Fan et al.
Cancer research, 67(16), 7901-7906 (2007-08-19)
A functional genomic approach integrating microarray and proteomic analyses done in our laboratory has identified 14-3-3zeta as a putative oncogene whose activation was common and driven by its genomic amplification in lung adenocarcinomas. 14-3-3zeta is believed to function in cell
Platelet-activating factor- and thrombin-induced stimulation of p34cdc2-cyclin histone H1 kinase activity in platelets.
Samiei, M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266, 14889-14892 (1991)
Yongfeng Guo et al.
Biology open, 5(11), 1648-1661 (2016-11-02)
During development, cell proliferation and differentiation must be tightly coordinated to ensure proper tissue morphogenesis. Because steroid hormones are central regulators of developmental timing, understanding the links between steroid hormone signaling and cell proliferation is crucial to understanding the molecular