Merck
06-574
Anticorps anti-TrkA
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type, Oncogene TRK, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, high affinity nerve growth factor receptor, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, tyrosine kinase receptor A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
102
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ntrk1(59109)
General description
140 kDa
La protéine TrkA, d′un poids moléculaire apparent de 140 kDa, est un facteur de croissance nerveuse (NGF) de grande affinité. La famille des proto-oncogènes Trk compte quatre membres, TrkA, TrkB, TrkC et TrkE, qui sont exprimés à des degrés variables au sein du système nerveux central et du système nerveux périphérique. TrkA se lie au facteur de croissance nerveuse (NGF) et s′autophosphoryle au niveau de résidus tyrosine (Tyr490, Tyr674, Tyr675, Tyr751 et Tyr785) pour activer de multiples protéines effectrices en aval. La phosphorylation de Tyr490 est nécessaire à l′association de Shc et à l′activation de la cascade de signalisation Ras-MAP kinase qui s′ensuit, entraînant l′activation de la transcription des gènes Elk-1-dépendante et la croissance des neurites. La phosphorylation de Tyr674 et Tyr675 se situe dans le domaine catalytique de la tyrosine kinase TrkA et reflète l′activité des kinases Trk. En outre, la phosphorylation de Tyr751 est nécessaire à l′association de la PI3-kinase et à l′activation de la cascade de signalisation Akt.
Immunogen
Lapins immunisés avec une protéine exprimée par voie bactérienne purifiée correspondant au domaine extracellulaire complet du récepteur TrkA de rat.
Application
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Maladies neurodégénératives
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunoprécipitation :
Une quantité de 4 μg d'un précédent lot a permis d'immunoprécipiter TrkA à partir de 500 μg de lysat de cellules PC-12 obtenu dans du tampon RIPA.
Immunocytochimie :
Une concentration de 10 μg/ml d'un précédent lot de cet anticorps a donné un immunomarquage positif pour TrkA dans des cellules PC-12 fixées avec 4 % de formaldéhyde.
L'anticorps anti-TrkA permet de détecter le taux de protéine TrkA, et son utilisation a été publiée et validée en IC, IP et WB.
Biochem/physiol Actions
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Reconnait la protéine TrkA, d′un poids moléculaire de 140 kDa. Ne donne lieu à aucune réaction croisée avec TrkB ou TrkC.
Physical form
Format : purifié
IgG de lapin purifiée dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M à pH 7,6, du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium. Produit congelé à -20 °C.
Produit purifié sur protéine A.
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions glycérolées risquent de congeler pendant le stockage.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats obtenus dans du tampon RIPA de cellules A431 humaines, et sur des lysats de cellules 3T3 de souris ou de cellules PC-12 de rat.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5 à 2,0 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter TrkA dans des lysats obtenus dans du tampon RIPA de cellules A431 humaines ; un précédent lot a permis de détecter TrkA dans des lysats de cellules 3T3 de souris et de cellules PC-12 de rat.
Témoin
Témoin (antigène) positif : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL770
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance