A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
267
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
General description
110 kDa ; des bandes non caractérisées (à 70 et 50 kDa) peuvent apparaître avec certains lysats.
Les sirtuines sont une famille d'enzymes étroitement apparentées nommées d'après Sir2 ("silent mating type information regulation 2"), un gène de levure. Des membres de la famille des sirtuines ont été observés dans quasiment tous les organismes étudiés. Les sirtuines pourraient jouer un rôle crucial dans la réponse des organismes aux stress (comme la chaleur ou le manque de nourriture) et pourraient être responsables de l'effet prolongateur de l'espérance de vie associé à la restriction calorique. Les sirtuines agissent en retirant des groupes acétyle aux protéines en présence de NAD+ ; elles sont donc classées dans la catégorie des désacétylases NAD+-dépendantes. Les sirtuines sont impliquées dans la régulation du vieillissement, de la transcription, de l'apoptose et dans la résistance aux stress. Il a été montré que la protéine Sirt1 (aussi appelée sirtuine 1, Sir2L1 ou Sir2a), homologue de la protéine Sir2 de levure chez les mammifères, désacétyle et donc désactive la protéine p53 pour réguler les processus cellulaires.
Immunogen
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux acides aminés 1-131 de la protéine Sir2α de souris.
Épitope : a.a. 1-131
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation :
5 µl d'un précédent lot de cet anticorps ont permis d'immunoprécipiter Sirt1 à partir de 1 mg d'extrait de cellules 3T3/A31 préparé avec du tampon RIPA.
Immunocytochimie :
Cet anticorps a permis de détecter Sirt1 dans des cellules 3T3 fixées au paraformaldéhyde.
Immunoprécipitation de la chromatine :
Publiée par Tiberi et al., (2012)
5 µl d'un précédent lot de cet anticorps ont permis d'immunoprécipiter Sirt1 à partir de 1 mg d'extrait de cellules 3T3/A31 préparé avec du tampon RIPA.
Immunocytochimie :
Cet anticorps a permis de détecter Sirt1 dans des cellules 3T3 fixées au paraformaldéhyde.
Immunoprécipitation de la chromatine :
Publiée par Tiberi et al., (2012)
L'utilisation de l'anticorps polyclonal de lapin anti-Sirt1(Sir2) est publiée (avec plus de 30 citations) et validée en ICC, IP et WB pour la détection de la protéine Sirt1(Sir2), aussi connue sous les noms de sirtuine 2 ou "silencing information regulator 2-like".
Sous-catégorie de recherche
Histones
Histones
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît Sirt1.
Physical form
Chromatographie d'immuno-affinité
IgG de lapin purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M, du NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Preparation Note
1 an à -20 °C à partir de la date d'expédition.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C.
Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C.
Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de cellules Jurkat, carcinome du côlon humain, ou carcinome squameux du poumon humain.
Lysat de cellules Jurkat, carcinome du côlon humain, ou carcinome squameux du poumon humain.
Évaluée en routine par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules 3T3.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000-1/5000e de ce lot a permis de détecter Sirt1 dans un extrait nucléaire de cellules 3T3.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000-1/5000e de ce lot a permis de détecter Sirt1 dans un extrait nucléaire de cellules 3T3.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Remplace : 05-707
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1