Merck
T5168
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
mouse monoclonal, B-5-1-2
Synonyme(s) :
Alpha Tubulin Antibody Sigma, Anti Tubulin Sigma, Tubulin Antibody Sigma, Tubulin Antibody Sigma - Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B-5-1-2, monoclonal
Application:
IF, RIA, WB
Citations:
3900
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-α-tubuline monoclonal antibody produced in mouse, ascites fluid, clone B-5-1-2
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
B-5-1-2, monoclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
enhanced validation
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts, radioimmunoassay: suitable, western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
Le gène TUBA4A (tubuline α 4a) est situé sur le chromosome 2q35 de l'homme. Ce gène code un membre de la famille des tubulines a et contient 448 acides aminés. TUBA4A appartient à la sous-famille des tubulines, constituant majeur des microtubules. La sous-unité α de la tubuline a un poids moléculaire de 50 000.
L′anticorps monoclonal anti-α-tubuline (isotype IgG1 de souris) est dérivé de l′hybridome B-5-1-2 produit par la fusion de cellules de myélome de souris avec des splénocytes issus d′une souris immunisée. La tubuline est le principal élément constitutif des microtubules.
Immunogen
Filaments résistant au sarkosyl issus d′axonèmes de sperme de Strongylocentrotus purpuratus (oursin vert).
Application
L'anticorps monoclonal anti-tubuline α produit chez la souris a été utilisé :
  • dans des analyses d'immunofluorescence.
  • en western blotting/immunoblotting.
  • pour l'immunomarquage de cellules en microscopie électronique.
Biochem/physiol Actions
L'anticorps monoclonal anti-alpha-tubuline reconnaît un épitope situé à l'extrémité C-terminale de l'isoforme α-tubuline dans divers organismes.
La tubuline α médie la formation de polymères protéiques du cytosquelette. Elle est nécessaire au cycle cellulaire et régule le déplacement et la signalisation des cellules. La tubuline α est connue pour maintenir la forme des cellules. Elle joue un rôle actif dans l'oncogénèse et la progression de différents types de cancer. La tubuline α modifiée de manière post-traductionnelle régit les fonctions des microtubules, notamment le trafic des cellules et la tenségrité cellulaire.
Reconnaît un épitope situé au niveau de l′extrémité C-terminale de l′isoforme α de la tubuline dans divers organismes.
Un lien a été établi entre une mutation du gène de la tubuline α 4a (TUBA4A) et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
La tubuline α est un régulateur essentiel des protéines cytosquelettiques. Elle médie des étapes du développement cellulaire telles que la prolifération, la migration ou la signalisation, et elle maintient la forme des cellules. La tubuline α régule le trafic, la signalisation et la tenségrité cellulaires médiées par les microtubules. La protéine codée est associée au développement et à la progression du cancer. L'acétylation de la tubuline α potentialise la propriété métastatique du cancer du sein. Une mutation du gène TUBA4A est associée au développement de divers types de cancers tels que le cancer de la cavité buccale, le cancer du sein, le cancer du rectum, le cancer du poumon et le cancer de la prostate. Par ailleurs, une modification de la protéine TUBA4A entraîne une sclérose latérale amyotrophique (SLA) sporadique.
Les microtubules servent d'éléments mobiles et structuraux dans la mitose, le transport intracellulaire, le mouvement flagellaire et le cytosquelette.
Physical form
Liquide
Preparation Note
En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité lors d′un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c