Key Documents
05-710
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NG2, clone 132.38
clone 132.38, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CSPG4A, Anti-HMW-MAA, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
132.38, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
Spécificité
Reconnaît NG2.
Immunogène
Cellules HEK293 exprimant une forme membranaire intégrale tronquée de NG2 correspondant aux acides aminés 1592 à 2222
Application
Catégorie de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-NG2, clone 132.38, détecte les niveaux de NG2 et a été publié et validé pour une utilisation en IH et en WB.
Réactivité croisée attendue avec la souris.
Sous-catégorie de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Régulièrement évaluée par immunotransfert sur des préparations de cerveau entier de rat
Description de la cible
Env. 270 à 300 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A, dans un tampon Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, avec 0,05 % d'azide de sodium comme conservateur.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Maintenir à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
J M Levine et al.
Trends in neurosciences, 24(1), 39-47 (2001-02-13)
Adult oligodendrocyte precursor cells (OPCs) make up around 5-8% of the glial cell population in the CNS. Their function in the undamaged CNS is largely unknown, but their processes are in contact with nodes of Ranvier and synapses, suggesting a
Sandra Stelzer et al.
BMC neuroscience, 11, 27-27 (2010-02-27)
Junctional adhesion molecule-A (JAM-A) is an adhesive protein expressed in various cell types. JAM-A localizes to the tight junctions between contacting endothelial and epithelial cells, where it contributes to cell-cell adhesion and to the control of paracellular permeability. So far
In vivo intracellular recording suggests that gray matter astrocytes in mature cerebral cortex and hippocampus are electrophysiologically homogeneous.
Mishima, T; Hirase, H
The Journal of Neuroscience null
Marijana Miljkovic-Licina et al.
Molecular cancer therapeutics, 11(12), 2588-2599 (2012-09-25)
Antiangiogenic drugs have been used as anticancer agents to target tumor endothelial cells or pericytes. Because of limited efficacy of the current monotherapies, there is a strong demand for the dual targeting of endothelial cells and pericytes. Here, we identify
Stuart William Smith et al.
Nephron, 131(4), 265-277 (2015-12-04)
Tissue fibrosis and microvascular rarefaction are hallmarks of progressive renal disease. CD248 is a transmembrane glycoprotein expressed by key effector cells within the stroma of fibrotic kidneys including pericytes, myofibroblasts and stromal fibroblasts. In human disease, increased expression of CD248