ZRB5320
Anti-NG2 Antibody, clone 1L2, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, HSN tumor-specific antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit (recombinant)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1L2, monoclonal
recombinant monoclonal
Description
1L2 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 251.91 kDa
observed mol wt ~270 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Cspg4;Ng2(81651)
Description générale
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution representative lot detected NG2 in rat brain tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Choisissez des options éco-responsables pour vos recherches avec les anticorps recombinants ZooMAb®, une alternative plus écologique. Ces anticorps sans BSA et sans transporteur sont expédiés dans un emballage à faible volume de déchets et offrent une stabilité maximale sans compromettre les performances.
Choisissez des options éco-responsables pour vos recherches avec les anticorps recombinants ZooMAb®, une alternative plus écologique. Ces anticorps sans BSA et sans transporteur sont expédiés dans un emballage à faible volume de déchets et offrent une stabilité maximale sans compromettre les performances.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.