AB5320C3
Anticorps anti-protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine, conjugué à CY3
from rabbit, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Maladies neurodégénératives
Qualité
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter NG2 dans des cellules précurseurs d'oligodendrocytes de rat. Analyse réalisée sans Triton.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cellules précurseurs d'oligodendrocytes humaines ou de rat
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable