SAB4200621
Monoclonal Anti-NG2/CSPG4 antibody produced in mouse
clone 2164B6, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2164B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using SK-Mel-28 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using A375 cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSPG4(1464)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable