S-090
UR-144 5-Pentanoic acid metabolite-D5 (indole-D5)
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=C([2H])N(CCCCC(O)=O)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32
InChI
1S/C21H27NO3/c1-20(2)19(21(20,3)4)18(25)15-13-22(12-8-7-11-17(23)24)16-10-6-5-9-14(15)16/h5-6,9-10,13,19H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)/i5D,6D,9D,10D,13D
Clé InChI
UUTHIAPDCFFQKQ-FOZLTFMXSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup