Principaux documents
870110O
Avanti
Triolein (18:1 TG)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2,3-tri-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C57H104O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
885.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
neutral lipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Clé InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Description générale
Triolein (18:1 TG) is a nanoemulsion-derived glyceroltrioleate.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Triolein is used in 14C-labeled triolein is used in breath test. This test is a most convenient, sensitive and specific test for the detection of steatorrhea.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870110O-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
626.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
330.0 °C - closed cup
Stable gas-in-liquid emulsions: production in natural waters and artificial media (2011)
Triolein breath test: a sensitive and specific test for fat malabsorption
Newcomer AD, et al.
Gastroenterology, 76(1), 6-13 (1979)