T5016
Glyceryl tristearate
≥99%
Synonyme(s) :
TG(18:0/18:0/18:0), 1,2,3-Trioctadecanoylglycerol, Glycerol tristearate, Tristearin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
Clé InChI
DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Rifabutin-loaded solid lipid nanoparticles for inhaled antitubercular therapy: Physicochemical and in vitro studies.: The research demonstrates the use of glyceryl tristearate in the development of rifabutin-loaded solid lipid nanoparticles, which shows promise for inhaled antitubercular therapy, suggesting an improvement in the therapeutic efficacy and reduction of systemic side effects (Gaspar DP et al., 2016).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable